Learn More
Nabertherm Four tubulaire rotatif, série RSRB 80 avec régulateur P470
Parfaitement adapté au fonctionnement par lots. La rotation permanente du tube de travail garantit un mouvement constant de la charge. En raison de la forme spéciale du réacteur à quartz à extrémités tubulaires coniques, le lot peut être conservé dans le four tubulaire rotatif et traité à la chaleur pendant de longues périodes.
Marque:  Nabertherm 001483450
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15968250
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Température maximale : 1100°C
  • Thermocouple de type K
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Four tubulaire conçu comme modèle de table avec réacteur en verre de quartz à ouverture bilatérale, et doté d’extrémités coniques
  • Le réacteur est retiré pour vider le four tubulaire rotatif. L’entraînement sans courroie et le caisson du four à charnière (température d’ouverture < 180°C) permettent de réaliser un retrait facile
  • Entraînement réglable d’environ 2-45 tr/min
  • Appareillage de connexion et unité de commande séparé du four dans une armoire murale ou sur pied
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
1100°C
500 mm
100 kg
475 x 1145 x 390 mm
76 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis