Learn More
Nabertherm Rotary Tube Furnace, RSRB 120 Series with B400 Controller
Ideally suited for batch operation. The permanent rotation of the working tube ensures that the charge is constantly in motion. Due to the special shape of the quartz reactor with the tapered pipe ends, the batch can be kept in the rotary tube furnace and heat-treated for extended periods of time.
11435.00€ - 12615.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 106 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15998250
Vedere i documenti
Nabertherm
001483600
500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15908260
Vedere i documenti
Nabertherm
001483700
750 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15918260
Vedere i documenti
Nabertherm
001483800
1000 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1100 °C
  • Thermocouple type K
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Tube furnace designed as table-top model with quartz glass reactor which opens on both sides, tapered ends
  • Reactor is removed for emptying out of the rotary tube furnace. Beltless drive and hinged furnace housing (opening temperature < 180 °C) provide for very easy removal through
  • Adjustable drive of approx. 2-45 rpm
  • Switchgear and control unit separate from tube furnace in own wall or standing cabinet
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
1100°C
106 mm