Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, p53 activator III
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J65379.M
Quantità 1 mg
Codice prodotto. 15436869
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
213261-59-7
C14H12O3S2
5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophenemethanol; NSC 652287
Specifica
1 mg
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
C14H12O3S2
5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophenemethanol; NSC 652287
Signal Transduction Reagent
2°C to 8°C
213261-59-7
292.40g/mol
Light Sensitive
Crystalline solid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti