Learn More
Fisherbrand™ Ring With Bossehead
Manufactured from zinc alloy steel.
20.35€
Specifica
Include With Bossehead
Product Type Ring With Bossehead
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10286314
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2013/15
131 mm
20.35€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
10022054
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2013/5
75 mm
20.35€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-09-2025
Aggiungi al carrello
10595974
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2013/17
150 mm
20.35€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clamping nuts for rods up to 16mm in diameter
  • Accessory item
  • Stem length to the center of the bosshead is approximately 60mm
  • Bosshead in alloy, diecast on to the ring stem and fitted with a blue plastic headed nickel plated steel screw
Specifica
Specifica
With Bossehead
Ring With Bossehead