Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Safety Signs
9.50€ - 33.45€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Descrizione | Rigid Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
Forma | Triangular |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11740863
|
Brady™
807743 |
DANGER of Suffocation | 100 mm | N/A | |||||
11770863
|
Brady™
807746 |
DANGER of Suffocation | 200 mm | N/A | |||||
11700873
|
Brady™
807749 |
DANGER of Suffocation | 315 mm | N/A | |||||
11740883
|
Brady™
807769 |
Harmful or Irritating Material | 100 mm | N/A | |||||
11710893
|
Brady™
807779 |
Oxidizer | 100 mm | N/A | |||||
Specifica
Polypropylene | |
Rigid Polypropylene | |
Triangular |
1 Ea. | |
Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |