Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Evacuation Panel Safety Signs
12.57€ - 24.70€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Descrizione | Rigid Polypropylene |
Temperatura max (sistema metrico) | 120°C |
Colore | White on Green |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11725044
|
Brady™
807232 |
Exit and Emergency Exit Down Arrow | 15 mm | 210 mm | N/A | ||||
11700843
|
Brady™
807240 |
Exit and Emergency Exit Up Arrow | 10 mm | 210 mm | N/A | ||||
11790963
|
Brady™
811158 |
Exit and Emergency Exit Left Arrow | 10 mm | 210 mm | N/A | ||||
11720843
|
Brady™
807242 |
Exit and Emergency Exit Up Arrow | 10 mm | 297 mm | N/A | ||||
Specifica
Polypropylene | |
Rigid Polypropylene | |
White on Green |
1 Ea. | |
120°C |