Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Rifampin is a rifamycin class antibiotic synthesized to resemble the compound isolated from Amycolatopsis rifamycinica
Applications
• Rifampin can be used as a bacteriostatic that prevents RNA and DNA synthesis, particularly in mycobacteria
• It may also act as an antineoplastic, a neuroprotective, and inhibitor of angiogenesis
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Rifampin |
Tipo | Rifampicin |
Punto di fusione | 183.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Perdita all'essiccatura | 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum) |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. |
Peso formulazione | 822.94 |
Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
- Rifampin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.