Learn More
Kartell™ Vassoi fotografici in PVC con nervature sul fondo
I lati inclinati consentono l'impilaggio. Vassoi fotografici in PVC con nervature sul fondo Kartell™ con base nervata per scopi fotografici.
Marca:  Kartell™ 0028300
Codice prodotto. 15885507
  • 313.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sloping Sides allow stacking. Kartell™ Ribbed Bottom PVC Photo Trays have a ribbed base for photographic purposes.
  • Manufactured from PVC for strength and chemical resistance
  • Recommended temperature max: 65°C; PVC can be used at 75°C for short periods
  • Sloping sides enable the dishes to be stacked
  • Available in wide range of sizes
Specifica
Specifica
Interior: 350 x 300 x 80 mm; Exterior: 420 x 375 x 85 mm
80 mm (Interior), 85 mm (Exterior)
PVC
300 mm
Forma rettangolare
Bianco
350 mm (Interior), 420 mm (Exterior)
Vassoio foto
1 pezzo