Learn More
Kartell™ Vassoi fotografici in PVC con nervature sul fondo
I lati inclinati consentono l'impilaggio. Vassoi fotografici in PVC con nervature sul fondo Kartell™ con base nervata per scopi fotografici.
Marca:  Kartell™ 0028800
Codice prodotto. 15815517
  • 509.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sloping Sides allow stacking. Kartell™ Ribbed Bottom PVC Photo Trays have a ribbed base for photographic purposes.
  • Manufactured from PVC for strength and chemical resistance
  • Recommended temperature max: 65°C; PVC can be used at 75°C for short periods
  • Sloping sides enable the dishes to be stacked
  • Available in wide range of sizes
Specifica
Specifica
Interno: 540 x 420 x 180 mm; esterno: 635 x 515 x 190 mm
180 mm
PVC
420 mm
Forma rettangolare
Bianco
540 mm
Vassoio fotografico
1 pezzo