Learn More
Rhodizonic acid disodium salt, 98%
CAS: 523-21-7 | C6Na2O6 | 214.04 g/mol
41.20€ - 642.00€
Identificatori chimici
CAS 523-21-7
Formula molecolare C6Na2O6
Molecular Weight (g/mol) 214.04
Numero MDL MFCD00001650
InChI Key SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
PubChem CID 68225
IUPAC Name disodium;3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11413167
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16126.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11423167
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16126.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11433167
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16126.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Determining sulfate radical by barium chloride titration with rhodizonic acid disodium salt test paper as indicator has been established. Staining of thin sections for quick identification of quartz, potash feldspar and plagioclase is usually done with sodium hexanitrocobaltate (III) and rhodizonic acid disodium salt. N-allyl-N?-(sodium p-phenyl-sulfonate)thiourea is used for eliminating the interference of Ag +?Au 3+?Hg 2+in the identification of Sr 2+ using Rhodizonic acid disodium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Determining sulfate radical by barium chloride titration with rhodizonic acid disodium salt test paper as indicator has been established. Staining of thin sections for quick identification of quartz, potash feldspar and plagioclase is usually done with sodium hexanitrocobaltate (III) and rhodizonic acid disodium salt. N-allyl-N′-(sodium p-phenyl-sulfonate)thiourea is used for eliminating the interference of Ag +?Au 3+?Hg 2+in the identification of Sr 2+ using Rhodizonic acid disodium salt.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifica
Identificatori chimici
523-21-7
214.04
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
68225
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
C6Na2O6
MFCD00001650
sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
disodium;3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate
Specifica
Rhodizonic acid disodium salt
>300°C
C6Na2O6
5181379
sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
disodium;3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate
68225
98%
523-21-7
Odorless
MFCD00001650
14,8670
Soluble in water.
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
214.04
214.04
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 208-340-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures