Learn More
Rhodium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
dietro preventivo - 2015.03€
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15415985
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011576.BR
7.5 cm
472.35€
7.50cm
15425985
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011576.BS
10 cm
630.14€
10cm
15435985
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011576.BV
30 cm
1760.76€
30cm
15445985
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011576.BW
50 cm
2015.03€
50cm
15455985
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011576.CB
250 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-16-6
102.91
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
23948
rhodium
Rh
MFCD00011201 MFCD03458392
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CHEBI:33359
[Rh]
Specifica
Rhodium wire
7440-16-6
Rh
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
[Rh]
102.91
CHEBI:33359
≈2.44g/m
0.5mm (0.02 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
rhodium
23948
99.8%
Wire
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures