Learn More
Rhodium wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
739.68€ - 2727.57€
Identificatori chimici
CAS | 7440-16-6 |
---|---|
Formula molecolare | Rh |
Molecular Weight (g/mol) | 102.91 |
Numero MDL | MFCD00011201 MFCD03458392 |
InChI Key | MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac |
PubChem CID | 23948 |
ChEBI | CHEBI:33359 |
IUPAC Name | rhodium |
SMILES | [Rh] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11367317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011578.BU |
25 cm |
739.68€
25cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11357317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011578.BY |
100 cm |
2727.57€
100cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-16-6 | |
102.91 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
23948 | |
rhodium |
Rh | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
CHEBI:33359 | |
[Rh] |
Specifica
Rhodium wire | |
7440-16-6 | |
Rh | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
[Rh] | |
102.91 | |
CHEBI:33359 | |
≈0.16g/m |
0.127mm (0.005 in.) dia. | |
(metals basis) | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
rhodium | |
23948 | |
99.8% | |
Wire |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures