Learn More
Rhodium black, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
1237.16€ - 4101.41€
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15401017
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012353.02
0.5 g
1237.16€
0.50g
15411017
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012353.04
2 g
4101.41€
2g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-16-6
102.91
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
23948
rhodium
Rh
MFCD00011201 MFCD03458392
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CHEBI:33359
[Rh]
Specifica
Rhodium black
7440-16-6
99.9% (Metals basis)
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
rhodium
23948
Odorless
Gray
gray powder
Rh
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
[Rh]
102.91
CHEBI:33359
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures