Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 8125 Low-Dispersion Microscale Injector
Ensure highly accurate and precise injections for microscale LC analysis with the Thermo Scientific™ Rheodyne™ 8125 Low-Dispersion Microscale Injector.
Marca: Thermo Scientific™ 8125
Descrizione
Ensure highly accurate and precise injections for 1 and 2mm I.D. high-performance liquid chromatography (HPLC) columns using the Thermo Scientific™ Rheodyne™ 8125 Low-Dispersion Microscale Injector. This dual-mode injector can use partial filling for zero sample waste or complete filling for better reproducibility. A built-in position-sensing switch provides a reproducible start signal. It is suitable for use with 5 to 50μL sample loops.
- Can use partial filling for zero sample waste or complete filling for better reproducibility
- Position sensing switch provides reproducible start signal
- Suitable for use with 5 to 50μL sample loops
Includes:
5μL sample loop
Specifica
Dual Mode | |
Dual Mode; Stainless Steel Stator; Low Dispersion Micro-Scale; Position Sensing Switch | |
Low Dispersion Injector | |
Stainless Steel |
0.1 to 5 μL | |
HPLC | |
6 Ports |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.