Learn More
Rhenium(IV) sulfide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12038-63-0 | ReS2 | 250.33 g/mol
344.72€ - 1596.95€
Identificatori chimici
CAS | 12038-63-0 |
---|---|
Formula molecolare | ReS2 |
Molecular Weight (g/mol) | 250.33 |
Numero MDL | MFCD00016307 |
InChI Key | USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium |
PubChem CID | 82864 |
IUPAC Name | bis(sulfanylidene)rhenium |
SMILES | S=[Re]=S |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11433790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089482.04 |
2 g |
344.72€
2g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11423790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089482.09 |
10 g |
1596.95€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Rhenium(IV) sulfide is used as a diamagnetic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12038-63-0 | |
250.33 | |
USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N | |
82864 | |
S=[Re]=S |
ReS2 | |
MFCD00016307 | |
rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium | |
bis(sulfanylidene)rhenium |
Specifica
Rhenium (IV) sulfide | |
Powder | |
MFCD00016307 | |
Insoluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide solution. | |
S=[Re]=S | |
250.33 | |
250.33 | |
Odorless |
12038-63-0 | |
ReS2 | |
rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium | |
USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N | |
bis(sulfanylidene)rhenium | |
82864 | |
99% | |
7.506 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 234-878-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures