Learn More
Thermo Scientific™ Reverse Osmosis Membranes
Choose the required Thermo Scientific™ Reverse Osmosis (RO) Membrane for your Thermo Scientific™ Barnstead™ point of use water purification system, as indicated.
149.75€ - 2410.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11377161
|
Thermo Scientific™
22.0087 |
Reverse Osmosis Membrane | LabTower EDI 30, LabTower RO 40/60, LabTower TII 40/60, Pacific RO 40, Pacific TII 40 |
149.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11830820
|
Thermo Scientific™
D9006 |
Reverse Osmosis Membrane | ROpure Infinity Systems |
2410.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11377131
|
Thermo Scientific™
09.2003 |
Reverse Osmosis Membrane (pretreated), 3 L/hr. | Smart2Pure |
364.82€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11327141
|
Thermo Scientific™
09.2006 |
Reverse Osmosis Membrane (pretreated), 6 L/hr. | Smart2Pure |
436.17€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11337161
|
Thermo Scientific™
22.0046 |
Reverse Osmosis Membrane | LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 |
149.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Choose the required Thermo Scientific™ Reverse Osmosis (RO) Membrane for your Thermo Scientific™ Barnstead™ point of use water purification system, as indicated.
Use Membranes with the Following Barnstead Systems:
09.2003:
- Reverse osmosis membrane with integrated pretreatment, 3L/hr for Smart2Pure™ systems
09.2006:
- Reverse osmosis membrane with integrated pretreatment, 6L/hr for Smart2Pure systems
22.0046:
- LabTower™ EDI 15 requires two of these RO membranes
- LabTower™ RO 20 requires two of these RO membranes
- LabTower RO 60 requires two of these RO membranes, along with two 22.0087 RO membranes
- LabTower™ TII 20 requires two of these RO membranes
- LabTower TII 60 requires two of these RO membranes, along with two 22.0087 RO membranes
- Pacific™ RO 3, 7, 12 require one of these RO membranes
- Pacific RO 20 requires two of these RO membranes
- Pacific™ TII 3, 7, 12 require one of these RO membranes
- Pacific TII 20 requires two of these RO membranes
22.0087:
- LabTower™ EDI 30 requires two of these RO membranes
- LabTower™ RO 40 requires two of these RO membranes
- LabTower RO 60 requires two of these RO membranes, along with two 22.0046 RO membranes
- LabTower TII 40 requires two of these RO membranes
- LabTower TII 60 requires two of these RO membranes, along with two 22.0046 RO membranes
- Pacific RO 40 requires two of these RO membranes
- Pacific TII 40 requires two of these RO membranes