Learn More
Fisherbrand™ Reverse Osmosis Membrane with Housing
Deionizes tap water and filters out particles for laboratory procedures. Fisher Scientific™ Reverse Osmosis Membrane with Housing is for use with the Accu500 Ultrapure Water System.
445.00€ - 464.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15449669
|
Fisherbrand™
RAR0015HG |
Accu500 15/30L |
464.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15469669
|
Fisherbrand™
RAR0100HG |
Accu500 10/20L |
445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with Accu500.
- Two sizes: 10L / 20L or 15L / 30L
- Removes particles, ions, and organics from tap water
Specifica
Reverse Osmosis Membrane | |
Housing |