Learn More
3M™ Reusable Half Mask Respirator Kit A2P3 R
3M™ Reusable Half Mask Respirator Kit A2P3 R is a safe solution for common applications in industries such as agriculture, construction, and painting.
Marca:  3M™ 7000061553
Codice prodotto. 15769797
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ready to use respiratory kit with 3M™ Reusable Half Face Mask 7503L or 7503M and 3M™ Filters offering A2P3 R protection
  • Half mask with a soft silicone face piece for comfort
  • Bayonet connection fitting system to easily connect filters to mask
  • 3M™ Cool Flow™ Valve provides easier breathing and reduced heat and moisture build-up
  • Low profile, twin filter design half mask for a balanced secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE Approved
Half Mask Respirator Kit
Half mask and filter
A2P3 R
Medium