Learn More
RETSCH Drying Container
Used for Fluid Bed Dryer TG 200.
1090.00€ - 3805.00€
Specifica
Tipo | Drying Container |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fluid Bed Dryer TG 200 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11732305
|
RETSCH
72.002.0005 |
3 x 0.3 L | Glass |
3805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10248551
|
RETSCH
72.783.0001 |
6 L | Glass |
1585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10471223
|
RETSCH
72.783.0002 |
6 L | Stainless Steel |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Used for Fluid Bed Dryer TG 200
Specifica
Drying Container | |
Fluid Bed Dryer TG 200 |