Learn More
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Install a retention gap/guard column to your analytical column with a single kit.
Marca:  Thermo Scientific™ 260RG499
Codice prodotto. 10772846
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Retention Gap Kits to conveniently install a retention gap/guard column to your analytical column. Each kit includes deactivated silica tubing, a miniunion, and five ferrules.
Includes:
  • Length of deactivated fused silica tubing
  • Mini-union
  • Five ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Guard Column (GC)
Retention Gap Kit; 0.53 mm I.D., 2 m
0.021 in.
6 ft. 7 in.
Retention Gap Kit
GC
0.53 mm
2 m