Learn More
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Install a retention gap/guard column to your analytical column with a single kit.
Marca:  Thermo Scientific™ 260G401P
Codice prodotto. 10506195
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Retention Gap Kits to conveniently install a retention gap/guard column to your analytical column. Each kit includes deactivated silica tubing, a miniunion, and five ferrules.
Includes:
  • Length of deactivated fused silica tubing
  • Mini-union
  • Five ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Guard Column (GC)
Tubing; 0.53 mm ID x 1 m (Siltek)
0.021 in.
3 ft. 3 in.
Deactivated Silica
Retention Gap Kit
GC
0.53 mm
1 m