Learn More
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Install a retention gap/guard column to your analytical column with a single kit.
Marca:  Thermo Scientific™ 260G495P
Codice prodotto. 10391435
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Retention Gap Kits to conveniently install a retention gap/guard column to your analytical column. Each kit includes deactivated silica tubing, a miniunion, and five ferrules.
Includes:
  • Length of deactivated fused silica tubing
  • Mini-union
  • Five ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Guard Column (GC)
Tubing; 0.25 mm ID x 5 m
0.010 in.
16 ft. 4.9 in.
Deactivated Silica
Retention Gap Kit
GC
0.25 mm
5 m