Learn More
Resorcinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073472 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
Resorcinol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-46-3
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.112
Numero MDL 2269
InChI Key GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC Name benzene-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifica
Punto di fusione 109°C
Colore Beige
pH 4.4
Punti di ebollizione 281°C
Imballaggio Glass Jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 110.11g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Resorcinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.