Learn More
Resorcinol, ACS, 99.0-100.5%
Codice prodotto. p-7050233
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Resorcinol is used in the synthesis of pharmaceuticals and various organic compounds. It is likewise used in plasticizers and diazo dyes. It can be applied in the qualitative determination of ketoses in the Seliwanoff test. Resorcinol-formaldehyde resin has shown useful application in endodontic therapy in russian red. It is an indispensable element for spectrophotometric determination of nitrate concentrations in seawater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-46-3
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.112
Numero MDL MFCD00002269
InChI Key GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC Name benzene-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Resorcinol
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 109°C to 112°C
Colore White to Cream
Densità 1.272 g/mL
pH 4 to 6
Punti di ebollizione 280°C to 281°C
Punto d'infiammabilità 171°C (339°F)
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5%
Odore Phenol-like
Quantità 25 g
Numero UN UN2876
Beilstein 906905
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,8155
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Peso formulazione 110.11
Percent Purity 99.0 to 100.5%
Grado ACS
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Resorcinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Resorcinol