Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement SilTite™ Mini Union Ferrules 
Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073473
Codice prodotto. 15208933
  • 96.80€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Specifically designed for connecting capillary columns
  • Connects guard columns to capillary columns
  • Inert and precise glass lined bore
  • Low dead volume
Specifica
Specifica
SilTite Mini Union Ferrules for 1/32 in. ID Columns
For 1/32 in. Columns
10/Pk.