Learn More
BRAND™ seripettor™ / seripettor™ pro Pump Assembly
Accessories for seripettor™ and seripettor™ pro Bottletop Dispensers
Marca: BRAND™ 704541
56.89 EUR valido fino al 2025-08-24
Usa il codice promo "24117" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- seripettor™ pump assembly provided with stainless steel lifting spring.
- seripettor™ pro pump assembly provided with Hastaloy™ (stainless) lifting spring, with PEI for UV protection.
Specifica
Pump Assembly | |
2 mL | |
seripettor, 2 mL |
Polycarbonate | |
Dispensing liquid | |
Pump assembly only |