Learn More
BRAND™ seripettor™ / seripettor™ pro Pump Assembly
Accessories for seripettor™ and seripettor™ pro Bottletop Dispensers
Marca: BRAND™ 704542
56.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- seripettor™ pump assembly provided with stainless steel lifting spring.
- seripettor™ pro pump assembly provided with Hastaloy™ (stainless) lifting spring, with PEI for UV protection.
Specifica
Pump Assembly | |
Clear, Blue, Red | |
Seripettor, 10 mL | |
Non-sterile |
Not Autoclavable | |
Dispensing liquid | |
Pump assembly only |