Learn More
Grant Instruments™ Coperchi di ricambio trasparenti in policarbonato, coperchio a tetto
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
92.22€ - 167.00€
Specifica
Descrizione Gabled
Materiale Polycarbonate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11496417
Vedere i documenti
Grant Instruments™
AQL12
Per serbatoi da 12 l
146.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
11406427
View Documents
Grant Instruments™
AQL26
Per serbatoi da 26 l
167.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Spedizione stimata: 28-08-2025
Add to basket
11486417
View Documents
Grant Instruments™
AQL5
Per serbatoi da 5 l
119.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Spedizione stimata: 28-08-2025
Add to basket
11476417
View Documents
Grant Instruments™
AQL2
Per serbatoi da 2 l Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
  • Polycarbonate construction
  • Clear, gabled lid allows condensation buildup to drip away from immersed vessels.
  • For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Baths
Specifications
Specifications
Gabled
Polycarbonate