Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Needles for LC Syringes
Thermo Scientific™ Replacement Needles for LC Syringes are available for syringes with removable needles.
31.76€
Specifica
Calibro dell'ago | 22 G |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
Product Type | Syringe Needle |
Lunghezza (sistema metrico) ago | 50.8 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | LC Autosampler Syringe |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10079142
|
Thermo Scientific™
365RNL25 |
25 to 500 μL | N/A | ||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Replacement Needles for LC Syringes are available for syringes with removable needles.
Specifica
22 G | |
Syringe Needle | |
LC Autosampler Syringe |
2 in. | |
50.8 mm | |
Removable |