Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Heating Elements
33.05€ - 61.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 399°C
Tipo Replacement Heating Element
Da utilizzare con (applicazione) For Heat Sealer
Larghezza (sistema metrico) 5.08 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
13443719
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
03018-85
5.08 mm 304.8 mm
61.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13453719
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
03018-75
5.08 mm 203.2 mm
33.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
399°C
Replacement Heating Element
For Heat Sealer
5.08 mm