Learn More
Fisherbrand™ Replacement Deuterium Lamp For Shimadzu UV and Visible HPLC Detector
Fisherbrand™ Replacement Deuterium Lamp For Shimadzu UV and Visible HPLC Detector has 2000 hours or 12 months shelf life.
1050.00€
Specifica
Sorgente luminosa Deuterium
Product Type Replacement Detector Lamp
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
13014120
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11941-26
Shimadzu HPLC Detector
1050.00€
Descrizione
  • Long life
  • Drop-in OEM replacement
  • Traceable by serial number
Compliance
WEEE and ROHS compliant
Specifica
Specifica
Deuterium
Replacement Detector Lamp