Learn More
Fisherbrand™ Sonda per flaconi di ricambio
Monitor ambient temperature with this probe. Fisherbrand™ Replacement Bottle Probes may be placed underwater, in refrigerator or freezer.
Marca:  Fisherbrand™ 98769-66
Codice prodotto. 12366717
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Waterproof solid-state probe
  • For sentry thermometer
  • Sensor and 10-foot cable may be placed underwater, in refrigerator or freezer
  • with 3.048m cable
  • Temp. Range: -50 to +70°C
Specifica
Specifica
Sonda in stato solido
Termometro Sentry 4121