Learn More
Grant Instruments™ Replacement Basket for Grant Ultrasonic Baths
Designed specifically to generate maximum ultrasonic activity. Grant Instruments™ Replacement Basket for Grant Ultrasonic Baths prevent operators coming into contact with chemical solutions.
93.30€ - 307.00€
Specifica
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11401018
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Grant Instruments™
XAB12
XUB12 Ultrasonic Bath
214.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
11411018
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Grant Instruments™
XAB18
XUB18 Ultrasonic Bath
277.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
11421018
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Grant Instruments™
XAB25
XUB25 Ultrasonic Bath
307.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
11481008
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Grant Instruments™
XAB5
XUB5 Ultrasonic Bath
136.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
11461008
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Grant Instruments™
XAB1
XUBA1 Ultrasonic Bath
93.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
11471008
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Grant Instruments™
XAB3
XUBA3 Ultrasonic Bath
121.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel construction
  • Works in conjunction with lid to create a drip collection unit
  • Prevents user from coming into contact with chemical solutions
  • Prevents items from resting on the inside of the tank wall
  • For use with Grant Ultrasonic Baths
Specifica
Specifica
Stainless Steel