Learn More
Grant Instruments™ Replacement ABS Lid for Grant Ultrasonic Baths
Reduce operating noise and potential escape of aerosols. Grant Instruments™ Replacement ABS Lid for Grant Ultrasonic Baths are supplied as standard with the bath.
Marca:  Grant Instruments™ XAL18
Codice prodotto. 11441008
  • 110.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • ABS construction
  • For use with XUB and XUBA Series Ultrasonic Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
XAB18 Basket for Ultrasonic Bath
ABS