Learn More
Thermo Scientific™ Repair Kits for Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Syringes
Extend the life and performance, and reduce the cost per use of your syringes with the Thermo Scientific™ Repair Kit for Thermo Scientific Plunger-in-Needle Syringes.
56.75€
Specifica
Calibro dell'ago | 23 G |
---|---|
Product Type | Syringe Repair Kit |
Tipo di collegamento | Plunger-In |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10017684
|
Thermo Scientific™
365RK341 |
PIN Syringe 365B0531 | N/A | ||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Repair Kits for Thermo Scientific Plunger-in-Needle Syringes extend the life and performance and reduce cost per use of syringes.
- Repair kits for plunger in needle syringes contain both the plunger and needle, which must be changed together
Includes: Plunger, 1; Needle, 1
Specifica
23 G | |
Syringe Repair Kit | |
Plunger-In |