Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard is packaged in plastic case with a visual comparison card.
71.70€ - 473.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10036782
|
Thermo Scientific™
R20421 |
Set standard per torbidità |
473.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10108582
|
Thermo Scientific™
R20414 |
Turbidity Standard 4.0 |
71.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10413843
|
Thermo Scientific™
R20412 |
Turbidity Standard 2.0 |
73.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13246239
|
Thermo Scientific™
R20413 |
Turbidity Standard 3.0 |
75.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11454049
|
Thermo Scientific™
R20415 |
Turbidity Standard 5.0 |
83.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10026732
|
Thermo Scientific™
R20410 |
Turbidity Standard 0.5 |
86.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10037212
|
Thermo Scientific™
R20411 |
Turbidity Standard 1.0 |
83.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard is packaged in plastic case with a visual comparison card.
- Tube size is 15 x 103mm and fits in most spectrophotometers
- Polystyrene technology allows longer shelf life
Specifica
15 x 103 mm |