Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey Agar
The Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar is used for selective and differential isolation of gram-negative bacilli on the basis of lactose fermentation.
199.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12647619
|
Thermo Scientific™
R453802 |
500 g |
199.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar is used for selective and differential isolation of gram-negative bacilli on the basis of lactose fermentation.
Specifica
MacConkey Agar | |
Powder | |
Agar |