Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Crystal Violet
Thermo Scientific™ Remel Gram Crystal Violet is a primary stain in Gram stain procedures.
Marca: Thermo Scientific™ R40052
68.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel Gram Crystal Violet is a primary stain in Gram stain procedures.
- For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
- Selected Gram stains are CE marked
Specifica
Crystal Violet | |
Each | |
CE Marked | |
250 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.