Learn More
Memmert™ Reinforced Stainless Steel Grid
Additional reinforced stainless steel grid for reinforced chamber option
Marca:  Memmert™ HPP260ecoE29766
Codice prodotto. 17139784
  • 432.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Consider max. loading of chamber; electropolished, max. loading 60 kg
Specifica
Specifica
HPP260eco