Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Warning Safety Signs
Marca: Brady™ 252230
8.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010 | |
Polypropylene | |
Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors | |
0.369 mm | |
-40°C to 120°C | |
CAUTION Hot Surface Pictogram | |
Black on Yellow |
PIC 315-TRI 200-B7527 | |
Reinforced Polypropylene | |
200 mm | |
200 mm | |
Triangular | |
Warning Safety Sign |