Learn More
Reinecke Salt, ACS Reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10790292
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13573-16-5
Formula molecolare C4H10CrN7S4·H2O
Molecular Weight (g/mol) 354.46
Numero MDL MFCD00150925
Sinonimo Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Specifications
Materiale o nome chimico Reinecke salt
Punto di fusione 270.0°C
Colore Red
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Formula lineare NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Indice di Merck 15, 8248
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Peso formulazione 354.46
Grado Reagente ACS
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Sensibilità Passes Test
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Reinecke salt
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/