Learn More
Medline Scientific™ Refractometer Abbe 240V 50Hz
Marca:  Medline Scientific™ 8300.0000M
2147.32 EUR valido fino al 2025-10-26
Usa il codice promo "24136" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11960459
  • 2325.00€ / Pezzo
Focus on Agri-Science Testing
Usa il codice promozionale 24136 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.