Learn More
3M™ Occhiali di protezione con lenti in policarbonato serie Refine 300
Click to view available options
Colore telaio:
Blu
Bronze
Turchese
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in 2 lens colors
- Slim frame design for younger or female users
- Integrated side shield for added protection
- Soft, padded adjustable nose bridge provides a comfortable fit
Specifica
Specifica
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Product Type | Safety glasses; Safety Spectacles |
Colore telaio | Bronze |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Lens Material | Policarbonato |