Learn More
Redox standard solution, Jenway™
Codice prodotto. p-7083414
Click to view available options
Tipo di soluzione:
Redox Standard (200 mV)
Redox Standard (300 mV)
Dimensione della confezione:
500mL
Protection and care for pH electrodes
  • Storage solution for pH electrodes
  • 500mL bottle
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer
Tipo di soluzione Redox Standard (200 mV)
Quantità 500 mL