Learn More
Redox Standard 358mV, Reagecon™
Marca:  Reagecon RS358
Quantità 500 mL
Codice prodotto. 13138736
  • 57.80€ / 500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
500mL
500 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Redox Standard 358mV, Reagecon™ > Quantity: 500mL