Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
373.00€ - 17185.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 7040
Nom TGF-beta 1
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Alias de gène CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Formule Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Formule Prix Quantité et disponibilité  
18339417
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
240-B-002
2 μg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
373.00€
2µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18126890
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
240-B-010
10 μg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
1055.00€
10µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18729436
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
240-B-001MG/CF
1 mg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
17185.00€
1mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18176530
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
240-B-002/CF
2 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
373.00€
2µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18785756
Afficher les documents Détails de la promotion
R&D Systems™
240-B-010/CF
10 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
1055.00€
10µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.04-0.2 ng/mL.
Spécification
Spécification
7040
Disulfide-linked homodimer
Unconjugated
TGF-beta 1
CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Recombinant
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis