Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human SCF Protein, CF
Carrier-Free Recombinant Protein
360.00€ - 3660.00€
Specifica
编录号 | P21583.1 |
---|---|
适用于(应用) | Bioactivity |
配方 | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
基因 ID (Entrez) | 4254 |
分子量 | M.W. (Observed): 18 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 19 kDa |
Codice del prodotto | Marca | 数量 | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | 数量 | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18156600
|
R&D Systems™
BT-SCF-01M |
1 mg |
3660.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18118300
|
R&D Systems™
BT-SCF-100 |
100 μg |
947.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18158070
|
R&D Systems™
BT-SCF-010 |
10 μg |
360.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18187500
|
R&D Systems™
BT-SCF-050 |
50 μg |
702.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 1.00-8.00 ng/mL.Specifica
P21583.1 | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. | |
M.W. (Observed): 18 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 19 kDa | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. | |
c-kit Ligand, DCUA, DFNA69, DKFZp686F2250, familial progressive hyperpigmentation 2, FPH2, FPHH, KIT ligand, Kitl, KITLG, KL-1, Mast cell growth factor, MGF, MGFSHEP7, SCFStem cell factor, SFc-Kit ligand, SHEP7, SLF, steel factor | |
Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS. | |
SCF/c-kit Ligand |
Bioactivity | |
4254 | |
E. coli-derived human SCF/c-kit Ligand protein Glu26-Ala189, with a N-terminal Met | |
<0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. | |
Unconjugated | |
>97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining. |