Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GM-CSF Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
385.00€ - 2935.00€
Specifica
编录号 | P04141.1 |
---|---|
基因 ID (Entrez) | 1437 |
分子量 | 14 kDa |
名称 | GM-CSF |
来源 | E. coli-derived human GM-CSF protein Ala18-Glu144 |
Codice del prodotto | Marca | 数量 | 配方 | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | 数量 | 配方 | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
18351318
|
R&D Systems™
215-GM-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
385.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18128540
|
R&D Systems™
215-GM-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
1185.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18156240
|
R&D Systems™
215-GM-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
385.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18146750
|
R&D Systems™
215-GM-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
1185.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18706807
|
R&D Systems™
215-GM-500 |
500 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
2935.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 6-30 pg/mL.Specifications
P04141.1 | |
14 kDa | |
E. coli-derived human GM-CSF protein Ala18-Glu144 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
1437 | |
GM-CSF | |
colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim | |
Recombinant |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction