Learn More
Thermo Scientific Chemicals Reactive Blue 4, dye content min. 35%
CAS: 13324-20-4 | C23H14Cl2N6O8S2 | 637.42 g/mol
46.95€ - 125.00€
Identificatori chimici
CAS | 13324-20-4 |
---|---|
Formula molecolare | C23H14Cl2N6O8S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 637.42 |
Numero MDL | MFCD00001218 |
InChI Key | RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | C.I. 61205; Procion™ Blue MX-R |
PubChem CID | 25863 |
IUPAC Name | 1-amino-4-[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfoanilino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid |
SMILES | NC1=C(C=C(NC2=CC=C(C(NC3=NC(Cl)=NC(Cl)=N3)=C2)S(O)(=O)=O)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S(O)(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11459723
|
Thermo Scientific Chemicals
A12911.14 |
25 g |
46.95€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11469723
|
Thermo Scientific Chemicals
A12911.22 |
100 g |
125.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13324-20-4 | |
637.42 | |
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N | |
25863 | |
NC1=C(C=C(NC2=CC=C(C(NC3=NC(Cl)=NC(Cl)=N3)=C2)S(O)(=O)=O)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S(O)(=O)=O |
C23H14Cl2N6O8S2 | |
MFCD00001218 | |
C.I. 61205; Procion™ Blue MX-R | |
1-amino-4-[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfoanilino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid |
Specifica
Reactive Blue 4 | |
13324-20-4 | |
MFCD00001218 | |
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N | |
1-amino-4-[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfoanilino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid | |
25863 | |
Odorless |
dye content ≈40% | |
C23H14Cl2N6O8S2 | |
C.I. 61205; Procion™ Blue MX-R | |
NC1=C(C=C(NC2=CC=C(C(NC3=NC(Cl)=NC(Cl)=N3)=C2)S(O)(=O)=O)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S(O)(=O)=O | |
637.42 | |
637.44 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-363-9
missing translation for 'tsca' : Yes