Learn More
RCAS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 12255-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16819863
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This gene was identified as an estrogen-responsive gene. Regulation of transcription by estrogen is mediated by estrogen receptor which binds to the estrogen-responsive element found in the 5′-flanking region of this gene. The encoded protein is a tumor-associated antigen that is expressed at high frequency in a variety of cancers. Two transcript variants differing in the 5′ UTR, but encoding the same protein, have been identified for this gene.
Specifica
Specifica
RCAS1
Polyclonal
Unconjugated
EBAG9
EB9, EBAG9, PDAF, RCAS1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
299864, 55960, 9166
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O00559, Q5PQP2, Q9D0V7
Ebag9
RCAS1 Fusion Protein Ag2905
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis